Jäähdyttävät inkubaattorit, ICP-sarja
Toimittaja: Memmert
390-0613EA 6300 EUR
390-0613 390-0614 390-0615 390-0617
Jäähdyttävät inkubaattorit, ICP-sarja
Inkubaattorit Jäähdytyskaapit
Sarjan jäähdyttävien inkubaattoreiden lämpötila-alue on 0 to 60 °C. Ne lämmittävät ja jäähdyttävät nopeasti ja tarkasti. Kaikissa malleissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäkammio ja ulkopinta, jotka kestävät pitkään ja on helppo puhdistaa. Näissä kompressorijäähdytteisissä inkubaattoreissa on dataloggeri ja digitaalinen ajastin(1 min to 99 pv 23 h).
  • TwinDISPLAY-mallit monimutkaisiin säätöihin:
  • Intuitiiviset, helppokäyttöiset uunit, joissa on kaksi TFT-näyttöä. ControlCOCKPIT-parametrit: lämpötila (Celsius tai Fahrenheit), tuulettimen nopeus, ohjelman kesto, aikavyöhykkeet ja kesäaika. ControlCOCKPIT ja USB-portti
  • Kaksi PT100-anturia nelijohdinkytkennässä samanaikaiseen monitorointiin, ottavat laitteen toiminnot haltuunsa virheen sattuessa
  • Kirjatut protokollatiedot näkyvät ControlCOCKPIT-näytössä (enintään 10000 arvoa vastaa suunnilleen yhtä viikkoa)
  • Ethernet-liitäntä protokollalokin lukemiseen, ohjelmistojen lataamiseen ja käyttöönottoon sekä verkkokirjaamiseen
  • Moninkertainen ylikuumenemissuojaus näyttö- ja äänimerkkihälytyksin: elektronisesti ohjautuva lämpötilavalvonta (TWW, luokka 3.1, tai TWB, luokka 2), jota voi ohjata näytöltä (erikseen säädettävä turvatoiminto suojaa näytteitä ja inkubaattoria), sekä mekaaninen lämpötilarajoitin (TB, suojausluokka 1 standardin DIN 12 880 mukaisesti). AutoSAFETY säätää lämpötilan automaattisesti asetettuun arvoon sallitun alueen rajoissa. Erilliset yli- ja alikuumenemisen vähimmäis-/enimmäisarvot
Kaikissa malleissa on myös intuitiivinen AtmoCONTROL-hallinta- ja kirjausohjelma, johon syötetään arvoja vetämällä ja pudottamalla symboleita. Ohjelmalla voi verkon kautta valvoa jopa 32 laitetta ja lähettää automaattisen hälytysviestin yhteen tai useampaan sähköpostiosoitteeseen. Monimutkaisten säätöjen ohjelmointi on helppoa ja nopeaa. SetpointWAIT-toiminto varmistaa, ettei prosessiaika käynnisty ennen määritetyn lämpötilan saavuttamista. Tätä toimintoa voi käyttää myös vapaasti sijoitettavissa PT100-lisäantureissa, jolloin prosessiaika käynnistyy, kun määritetty lämpötila on saavutettu kaikissa mittauspisteissä.
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman hyllyjä. Tarvittavat hyllyt, ruostumattomasta teräksestä valmistetut ritilät tai perforoidut hyllyt on tilattava erikseen. Saatavana pyynnöstä lisävarusteita ja tehdasasenteisia ominaisuuksia, kuten läpivientiaukot, sisäsähkörasia, valaistus ja vahvistettu rakenne. Pyydä Avantor ennen tilaamista, sillä varusteita ei voi asentaa jälkikäteen.
Varoitus: Lisätietoja hylly- ja lisävarusteista saat osoitteesta vwr.com tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Avantor-jälleenmyyjään.