VWR® Zippette Classic, Pulloannostelija
Toimittaja: VWR
VWR® Zippette Classic
612-4179EA 412 EUR
612-4179 612-4178 612-4177 612-4176 612-4180
VWR® Zippette Classic, Pulloannostelija
Pulloannostelijat
Säädettävä tilavuus, autoklavoitava.
  • Tarkka ja toistettava annostelu tilavuuden hienosäädön ansiosta
  • Kaikki nesteen kanssa kosketuksissa olevat osat kestävät kemikaaleja, ja ne voi autoklavoida +121 °C:ssa
  • Helposti irrotettava ja puhdistettava teflonmäntä varmistaa sujuvan annostelun
  • Läpinäkyvällä polypropeeniholkilla suojattu borosilikaattilasinen sylinteri voidaan irrottaa ja puhdistaa vaivattomasti
  • Annostelija on helppo täyttää ja reagenssia menee hukkaan vain erittäin vähän – ei nesteen takaisinvirtausta säiliöön
Tarkka ja helppokäyttöinen annostelija, jonka erikoismuotoiltu annostelupää mahdollistaa tarkan annostelun kapeakaulaisiin astioihin. Zippette-annostelijan tiputtamaton turvaventtiili varmistaa täydellisen vuotamattomuuden käyttökertojen välillä.
Toimitustiedot: Zippette Classic -annostelijassa on vakiomallinen 30 mm:n kaulaliitos. Mukana toimitetaan kolme sovitinta erikokoisille pullonkauloille (38, 40 ja 45 mm) ja laitekohtainen kalibrointitodistus. Huomautus: Zippette Classic -annostelijan mukana ei toimiteta säilöpulloa.