Petrimaljat, neliön malliset
Toimittaja: Greiner bio-one
391-2080EA 184 EUR
391-2080 391-0465
Petrimaljat, neliön malliset
Soluviljelyalustat Petrimaljat
Korkealaatuinen PS. Neliön malliset petrimaljat erinomaisella optisella laadulla sekä lämmönkestolla. Soveltuvat mm. mikroskooppi-analyyseihin sekä käytettäväksi kuumien agareiden kanssa.