Jatka istuntoa?
Jäljellä 
Tämä istunto vanhenee
Istuntosi on vanhentunut. Kirjasimme sinut ulos turvallisuussyistä.
Haluatko kirjautua uudelleen sisään?

Screw top vials and closures, 8 mm

Toimittaja: Thermo Scientific
These vials are compatible with a broad variety of autosamplers and have a 8-425 thread finish. While maintaining the standard outer dimensions the internal volumes of these vials range from below 300 µl to 2 ml.

  • Vials are made of superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) glass
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimise contamination from handling
  • Polypropylene caps are chemically inert
  • Flanged caps are ideal for many japanese autosamplers

Sertifikaatit: Meets all requirements of US, EU, and JPN Pharmacopia.



Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
 

TILAUS

Laajenna kaikki / Pienennä kaikki

Screw caps and seals
Tyyppi Kovuus Paksuus Halk. Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Open-top screw caps, PP, for 2 ml screw cap septum vials - - 8 1 HYPE60180-514
Blue silicone/clear PTFE seal, for 2 ml screw cap septum vials 30° shore 1,1 mm 8 500 HYPE60180-515
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

Syötä tarkemmat tiedot.

Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.

Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm