Lääketieteelliset pyyhkeet, KIMCARE*
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
KIMCARE*
115-2050 115-1275 KIMB7432
Lääketieteelliset pyyhkeet, KIMCARE*
Nämä hygieeniset pyyhkeet sopivat moniin tehtäviin, erityisesti linssien ja aluslevyjen puhdistamiseen.
  • Pehmeä, mutta repeämisenkestävä
  • Vettä hylkivässä ulosvedettävässä annostelijassa
Väri: valkoinen
Pakkaus: Annostelulaatikossa 75/76 ulosvedettävää pyyhettä
Order Now
TILAUS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm