Jatka istuntoa?
Jäljellä 
Tämä istunto vanhenee
Istuntosi on vanhentunut. Kirjasimme sinut ulos turvallisuussyistä.
Haluatko kirjautua uudelleen sisään?

Kromatografian ruiskut, mikrotilavuusruiskut, 25...500 µl

Toimittaja: SGE (Trajan)




Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
 

TILAUS

Laajenna kaikki / Pienennä kaikki

Vaihtoneulat 25...500 µl:n ruiskuihin, joissa irrotettava neula
Tuote Mitta Pituus Ulkohalk. Kärjen tyyppi Tyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
- 25 50 0,5 LC N25/500-WLC 5 548-0989
- 23 50 0,63 viistetty N25/500-5/0.63 5 548-0984
- 25 115 0,5 kartio N25/500-11.5C 2 548-0983
- 25 70 0,5 kartio N25/500-7C 2 548-0982
- 25 70 0,5 viistetty N25/500-7 5 548-0985
- 23 70 0,63 viistetty N25/500-7/0.63 5 548-0986
- 22 70 0,028" LC N25/500-LC-7 5 548-0990
- 25 50 0,5 sivuaukko/pyöristetty N25/500-5H 2 548-0992
- 25 50 0,5 kartio N25/500-5C 2 548-0981
- 22 2" 0,028" LC N25/500-LC 5 549-0360
- 23 115 0,63 viistetty N25/500-11.5/0.63 5 548-0988
- 25 115 0,5 viistetty N25/500-11.5 5 548-0987
N25/500-5, neulat, 25-500 µl, 50 mm 25 50 0,5 viistetty N25/500-5 5 549-0359
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

Syötä tarkemmat tiedot.

Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.

Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm